Print…
[6-(Thien-2-yl)pyridin-3-yl]methylamine dihydrochloride 90+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-[5-(Aminomethyl)pyridin-2-yl]thiophene dihydrochloride, 5-(Aminomethyl)-2-(thien-2-yl)pyridine dihydrochloride
OR5209-1G OR5209-250MG
APOSOR5209-1GEA 376 EUR
APOSOR5209-1G APOSOR5209-250MG
[6-(Thien-2-yl)pyridin-3-yl]methylamine dihydrochloride 90+%
[6-(Thien-2-yl)pyridin-3-yl]methylamine dihydrochloride
Fórmula: C₁₀H₁₀N₂S·2ClH
Peso Molecular: 263.187 g/mol
Ponto de Fusão: 270…272 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09025878
Número CAS: 913830-32-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III