Print…
3-Iodo-2-nitrophenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Hydroxy-6-iodonitrobenzene
OR52072-1G OR52072-250MG OR52072-5G
APOSOR52072-1GEA 140 EUR
APOSOR52072-1G APOSOR52072-250MG APOSOR52072-5G
3-Iodo-2-nitrophenol
3-Iodo-2-nitrophenol
Fórmula: C₆H₄INO₃
Ponto de Fusão: 73,5 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD18398038
Número CAS: 861010-57-3