Print…
3-(Aminomethyl)-5-methyl-2-phenylfuran 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR5207-1G OR5207-250MG
APOSOR5207-1GEA 524 EUR
APOSOR5207-1G APOSOR5207-250MG
3-(Aminomethyl)-5-methyl-2-phenylfuran 97%
3-(Aminomethyl)-5-methyl-2-phenylfuran
Fórmula: C₁₂H₁₃NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06213531
Número CAS: 771572-29-3
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III