Print…
4-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]benzaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5204-1G OR5204-5G
APOSOR5204-1GEA 224 EUR
APOSOR5204-1G APOSOR5204-5G
4-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]benzaldehyde 97%
4-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]benzaldehyde
Fórmula: C₁₂H₁₄O₃
Ponto de Fusão: 95…96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09064964
Número CAS: 215460-40-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III