Print…
Methyl 4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-(Methoxycarbonyl)-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene, Methyl 4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-2-carboxylate
OR52032-10G OR52032-1G OR52032-5G
APOSOR52032-10GEA 799 EUR
APOSOR52032-10G APOSOR52032-1G APOSOR52032-5G
Methyl 4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Methyl 4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₁₂O₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06654963
Número CAS: 91489-09-7