Print…
4'-Bromo-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR52016-1G OR52016-5G
APOSOR52016-1GEA 187 EUR
APOSOR52016-1G APOSOR52016-5G
4'-Bromo-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde
4'-Bromo-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde
Fórmula: C₁₃H₉BrO
Ponto de Fusão: 136…142 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05980925
Número CAS: 50670-58-1