Print…
4-Acetoxybenzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR51991-1G OR51991-5G OR51991-10G
APOSOR51991-1GEA 0 EUR
APOSOR51991-1G APOSOR51991-5G APOSOR51991-10G
4-Acetoxybenzyl alcohol
4-Acetoxybenzyl alcohol
Fórmula: C₉H₁₀O₃
Ponto de Fusão: 37…42 °C
Densidade: 1,169 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02752162
Número CAS: 6309-46-2