Print…
3-Isobutylglutaric acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR51987-100G OR51987-500G OR51987-25G
APOSOR51987-100GEA 46.4 EUR
APOSOR51987-100G APOSOR51987-500G APOSOR51987-25G
3-Isobutylglutaric acid 98%
3-Isobutylglutaric acid
Fórmula: C₉H₁₆O₄
Ponto de Fusão: 52…55 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD15529751
Número CAS: 75143-89-4