Print…
2,2-Dimethoxybutane 90%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR51925-1G OR51925-5G
APOSOR51925-1GEA 184 EUR
APOSOR51925-1G APOSOR51925-5G
2,2-Dimethoxybutane 90%
2,2-Dimethoxybutane
Fórmula: C₆H₁₄O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13185945
Número CAS: 3453-99-4