Print…
2,4-Dihydroxy-6-methylbenzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR51894-1G OR51894-5G OR51894-10G
APOSOR51894-1GEA 26.1 EUR
APOSOR51894-1G APOSOR51894-5G APOSOR51894-10G
2,4-Dihydroxy-6-methylbenzaldehyde
2,4-Dihydroxy-6-methylbenzaldehyde
Fórmula: C₈H₈O₃
Ponto de Fusão: 180…184 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00033852
Número CAS: 487-69-4