Print…
3-Bromo-6-chloro-2-methoxypyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR51871-5G OR51871-10G
APOSOR51871-5GEA 331 EUR
APOSOR51871-5G APOSOR51871-10G
3-Bromo-6-chloro-2-methoxypyridine 98%
3-Bromo-6-chloro-2-methoxypyridine
Fórmula: C₆H₅BrClNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18257579
Número CAS: 1211526-62-3