Print…
tert-Butyl 3-aminopropanoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: tert-Butyl 3-Aminopropanoate
OR51868-1G OR51868-250MG OR51868-5G
APOSOR51868-1GEA 105 EUR
APOSOR51868-1G APOSOR51868-250MG APOSOR51868-5G
tert-Butyl 3-aminopropanoate
tert-Butyl 3-aminopropanoate
Fórmula: C₇H₁₅NO₂
Peso Molecular: 145.2 g/mol
Ponto de ebulição: 192.3 °C
Ponto de Inflamação: 64 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06212562
Número CAS: 15231-41-1