Print…
2-Iodo-6-methylbenzaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Formyl-3-iodotoluene, 6-Iodo-o-tolualdehyde
OR51863-1G OR51863-250MG OR51863-5G
APOSOR51863-1GEA 288 EUR
APOSOR51863-1G APOSOR51863-250MG APOSOR51863-5G
2-Iodo-6-methylbenzaldehyde 95%
2-Iodo-6-methylbenzaldehyde
Fórmula: C₈H₇IO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18397773
Número CAS: 1261826-51-0