Print…
5-Chloro-2-methyl-3-nitrobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR51861-1G OR51861-250MG OR51861-5G
APOSOR51861-1GEA 0 EUR
APOSOR51861-1G APOSOR51861-250MG APOSOR51861-5G
5-Chloro-2-methyl-3-nitrobenzoic acid
5-Chloro-2-methyl-3-nitrobenzoic acid
Fórmula: C₈H₆ClNO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09036377
Número CAS: 154257-81-5