Print…
3,4-Dichlorophenylacetylene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5185-1G OR5185-5G OR5185-25G OR5185-100G
APOSOR5185-1GEA 0 EUR
APOSOR5185-1G APOSOR5185-5G APOSOR5185-25G APOSOR5185-100G
3,4-Dichlorophenylacetylene
3,4-Dichlorophenylacetylene
Fórmula: C₈H₄Cl₂
Ponto de Fusão: 40…44 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07783046
Número CAS: 556112-20-0