Print…
2-Amino-3-methylbenzyl alcohol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (2-Amino-3-methylphenyl)methanol
OR51830-25G OR51830-5G
APOSOR51830-25GEA 539 EUR
APOSOR51830-25G APOSOR51830-5G
2-Amino-3-methylbenzyl alcohol 97%
2-Amino-3-methylbenzyl alcohol
Fórmula: C₈H₁₁NO
Peso Molecular: 137.179 g/mol
Ponto de Fusão: 67…69 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00075027
Número CAS: 57772-50-6