Print…
2-Iodo-6-methylbenzyl alcohol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (2-Iodo-6-methylphenyl)methanol, (6-Iodo-o-tolyl)methanol
OR51813-1G OR51813-250MG OR51813-5G
APOSOR51813-1GEA 288 EUR
APOSOR51813-1G APOSOR51813-250MG APOSOR51813-5G
2-Iodo-6-methylbenzyl alcohol 95%
2-Iodo-6-methylbenzyl alcohol
Fórmula: C₈H₉IO
Peso Molecular: 248.061 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18397812
Número CAS: 1261794-19-7