Print…
3-Bromo-5-nitrobenzyl alcohol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Bromo-5-(hydroxymethyl)nitrobenzene, (3-Bromo-5-nitrophenyl)methanol
OR51800-1G OR51800-5G
APOSOR51800-1GEA 105 EUR
APOSOR51800-1G APOSOR51800-5G
3-Bromo-5-nitrobenzyl alcohol 97%
3-Bromo-5-nitrobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₆BrNO₃
Ponto de Fusão: 88…90 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09056873
Número CAS: 139194-79-9