Print…
2-Bromo-6-cyclopropylphenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR51799-1G OR51799-250MG OR51799-5G
APOSOR51799-1GEA 114 EUR
APOSOR51799-1G APOSOR51799-250MG APOSOR51799-5G
2-Bromo-6-cyclopropylphenol
2-Bromo-6-cyclopropylphenol
Fórmula: C₉H₉BrO
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD24719347
Número CAS: 911817-98-6