Print…
2-Bromo-5-ethynylthiophene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR51798-1G OR51798-5G
APOSOR51798-1GEA 142 EUR
APOSOR51798-1G APOSOR51798-5G
2-Bromo-5-ethynylthiophene 95%
2-Bromo-5-ethynylthiophene
Fórmula: C₆H₃BrS
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08703509
Número CAS: 105995-73-1