Print…
5-Hydroxy-N-methylpyridine-2-carboxamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Hydroxy-N-methylpicolinamide, 5-Hydroxy-2-(methylcarbamoyl)pyridine
OR51785-1G OR51785-250MG
APOSOR51785-1GEA 326 EUR
APOSOR51785-1G APOSOR51785-250MG
5-Hydroxy-N-methylpyridine-2-carboxamide
5-Hydroxy-N-methylpyridine-2-carboxamide
Fórmula: C₇H₈N₂O₂
Peso Molecular: 152.151 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11977447
Número CAS: 859538-76-4