Print…
Ethyl 5-hydroxynicotinate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR51770-1G OR51770-250MG
APOSOR51770-1GEA 0 EUR
APOSOR51770-1G APOSOR51770-250MG
Ethyl 5-hydroxynicotinate
Ethyl 5-hydroxynicotinate
Fórmula: C₈H₉NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00510027
Número CAS: 59288-38-9