Print…
4-Hydroxypyridine-2,6-dicarboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Helidaminic acid, 2,6-Dicarboxy-4-hydroxypyridine, 4-Hydroxydipicolinic acid
OR51769-25G OR51769-1G
APOSOR51769-25GEA 136 EUR
APOSOR51769-25G APOSOR51769-1G
4-Hydroxypyridine-2,6-dicarboxylic acid 97%
4-Hydroxypyridine-2,6-dicarboxylic acid
Fórmula: C₇H₅NO₅
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066478
Número CAS: 499-51-4