Print…
4-Acetamido-3-nitrobenzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR51724-1G OR51724-5G
APOSOR51724-1GEA 364 EUR
APOSOR51724-1G APOSOR51724-5G
4-Acetamido-3-nitrobenzonitrile
4-Acetamido-3-nitrobenzonitrile
Fórmula: C₉H₇N₃O₃
Ponto de Fusão: 124…127 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00724165
Número CAS: 29289-18-7