1-Amino-1H-pyrrole-2-carbonitrile hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR51360-1G
OR51360-5G
APOSOR51360-1GEA
0
EUR
APOSOR51360-1G
APOSOR51360-5G
1-Amino-1H-pyrrole-2-carbonitrile hydrochloride 95%
1-Amino-1H-pyrrole-2-carbonitrile hydrochloride
Fórmula:
C₅H₅N₃·ClH Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD13191739 Número CAS: 937046-97-4 |