Print…
2-Cyano-3-hydroxybenzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR51344-1G OR51344-250MG
APOSOR51344-1GEA 0 EUR
APOSOR51344-1G APOSOR51344-250MG
2-Cyano-3-hydroxybenzoic acid 95%
2-Cyano-3-hydroxybenzoic acid
Fórmula: C₈H₅NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD17000076
Número CAS: 1243282-67-8