Print…
7-Nitro-1H-benzo[d][1,2,3]triazole-5-carboxylic acid ≥97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR510097-1G OR510097-250MG
APOSOR510097-1GEA 279 EUR
APOSOR510097-1G APOSOR510097-250MG
7-Nitro-1H-benzo[d][1,2,3]triazole-5-carboxylic acid ≥97%
7-Nitro-1H-benzo[d][1,2,3]triazole-5-carboxylic acid
Fórmula: C₇H₄N₄O₄
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número CAS: 333767-00-3