Print…
5-Nitropyridin-3-amine hydrochloride ≥98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR510092-1G OR510092-250MG
APOSOR510092-1GEA 116 EUR
APOSOR510092-1G APOSOR510092-250MG
5-Nitropyridin-3-amine hydrochloride ≥98%
5-Nitropyridin-3-amine hydrochloride
Fórmula: C₅H₅N₃O₂·ClH
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD15474982
Número CAS: 1220040-21-0