Print…
2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinane 2-oxide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR50999-25G OR50999-5G OR50999-100G
APOSOR50999-25GEA 0 EUR
APOSOR50999-25G APOSOR50999-5G APOSOR50999-100G
2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinane 2-oxide 98%
2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinane 2-oxide
Fórmula: C₅H₁₀ClO₃P
Ponto de Fusão: 97…102 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03425416
Número CAS: 4090-55-5
UN: 1759
ADR: 8,III