Print…
3-Bromo-4-nitrophenylacetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR50992-1G OR50992-250MG OR50992-5G
APOSOR50992-1GEA 261 EUR
APOSOR50992-1G APOSOR50992-250MG APOSOR50992-5G
3-Bromo-4-nitrophenylacetic acid
3-Bromo-4-nitrophenylacetic acid
Fórmula: C₈H₆BrNO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11848704
Número CAS: 90004-95-8