Print…
3-Bromo-2-nitrophenylacetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR50991-1G OR50991-250MG
APOSOR50991-1GEA 719 EUR
APOSOR50991-1G APOSOR50991-250MG
3-Bromo-2-nitrophenylacetic acid
3-Bromo-2-nitrophenylacetic acid
Fórmula: C₈H₆BrNO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18392318
Número CAS: 400629-31-4