Print…
5-Bromo-2-nitrophenylacetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR50990-1G OR50990-250MG OR50990-5G
APOSOR50990-1GEA 139 EUR
APOSOR50990-1G APOSOR50990-250MG APOSOR50990-5G
5-Bromo-2-nitrophenylacetic acid
5-Bromo-2-nitrophenylacetic acid
Fórmula: C₈H₆BrNO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01096363
Número CAS: 124840-61-5