Print…
Methyl 4-(bromomethyl)phenylacetate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-(2-Methoxy-2-oxoethyl)benzyl bromide, Methyl 2-(4-(bromomethyl)phenyl)acetate, 4-(Bromomethyl)phenylacetic acid methyl ester
OR5099-5G OR5099-1G OR5099-10G
APOSOR5099-5GEA 142 EUR
APOSOR5099-5G APOSOR5099-1G APOSOR5099-10G
Methyl 4-(bromomethyl)phenylacetate 98%
Methyl 4-(bromomethyl)phenylacetate
Fórmula: C₁₀H₁₁BrO₂
Peso Molecular: 243.097 g/mol
Ponto de Fusão: 37…39 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07783030
Número CAS: 7398-42-7
UN: 1759
ADR: 8 III