Print…
8-Bromo-1,7-dihydropurin-6-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR50985-1G OR50985-250MG
APOSOR50985-1GEA 633 EUR
APOSOR50985-1G APOSOR50985-250MG
8-Bromo-1,7-dihydropurin-6-one
8-Bromo-1,7-dihydropurin-6-one
Fórmula: C₅H₃BrN₄O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01317991
Número CAS: 56046-36-7