4-Bromo-2-phenylaniline 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR50982-1G
OR50982-250MG
OR50982-5G
APOSOR50982-1GEA
478
EUR
APOSOR50982-1G
APOSOR50982-250MG
APOSOR50982-5G
4-Bromo-2-phenylaniline 95%
4-Bromo-2-phenylaniline
Fórmula:
C₁₂H₁₀BrN Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD09754386 Número CAS: 5455-13-0 |