Print…
3,6-Dibromo-9-methyl-9H-carbazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR50970-1G OR50970-25G OR50970-5G
APOSOR50970-1GEA 546 EUR
APOSOR50970-1G APOSOR50970-25G APOSOR50970-5G
3,6-Dibromo-9-methyl-9H-carbazole
3,6-Dibromo-9-methyl-9H-carbazole
Fórmula: C₁₃H₉Br₂N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00218274
Número CAS: 58246-82-5