Print…
3-Methyl-3H-benzoxazol-2-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Methylbenzo[d]oxazol-2(3H)-one
OR5097-25G OR5097-5G
APOSOR5097-25GEA 203 EUR
APOSOR5097-25G APOSOR5097-5G
3-Methyl-3H-benzoxazol-2-one
3-Methyl-3H-benzoxazol-2-one
Fórmula: C₈H₇NO₂
Peso Molecular: 149.147 g/mol
Ponto de Fusão: 82…87 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00748831
Número CAS: 21892-80-8