Print…
Methyl[methyl(oxo)phenyl-lambda6-sulphanylidene]amine
Fornecedor: Apollo Scientific
OR50942-1G OR50942-500MG
APOSOR50942-1GEA 0 EUR
APOSOR50942-1G APOSOR50942-500MG
Methyl[methyl(oxo)phenyl-lambda6-sulphanylidene]amine
Methyl[methyl(oxo)phenyl-lambda6-sulphanylidene]amine
Fórmula: C₈H₁₁NOS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051932
Número CAS: 30004-67-2