Print…
2-Bromo-5-methyl-4-nitropyridine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR50930-1G OR50930-5G OR50930-25G
APOSOR50930-1GEA 0 EUR
APOSOR50930-1G APOSOR50930-5G APOSOR50930-25G
2-Bromo-5-methyl-4-nitropyridine 95%
2-Bromo-5-methyl-4-nitropyridine
Fórmula: C₆H₅BrN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11100652
Número CAS: 66092-62-4