Print…
4-Acetyl-2-bromobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR50625-1G OR50625-250MG
APOSOR50625-1GEA 654 EUR
APOSOR50625-1G APOSOR50625-250MG
4-Acetyl-2-bromobenzoic acid
4-Acetyl-2-bromobenzoic acid
Fórmula: C₉H₇BrO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD26520854
Número CAS: 93273-64-4