Print…
3-Methyl-1-[(methylsulphanyl)methanethioyl]-1H-imidazol-3-ium iodide
Fornecedor: Apollo Scientific
OR50518-1G OR50518-250MG OR50518-5G
APOSOR50518-1GEA 232 EUR
APOSOR50518-1G APOSOR50518-250MG APOSOR50518-5G
3-Methyl-1-[(methylsulphanyl)methanethioyl]-1H-imidazol-3-ium iodide
3-Methyl-1-[(methylsulphanyl)methanethioyl]-1H-imidazol-3-ium iodide
Fórmula: C₆H₉N₂S₂·I
Ponto de Fusão: 125…127 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD32648175
Número CAS: 262350-35-6