Print…
6-Oxa-2-Azaspiro[4.5]decane hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR500039-100MG OR500039-250MG
APOSOR500039-100MGEA 0 EUR
APOSOR500039-100MG APOSOR500039-250MG
6-Oxa-2-Azaspiro[4.5]decane hydrochloride 97%
6-Oxa-2-Azaspiro[4.5]decane hydrochloride
Fórmula: C₈H₁₅NO·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28894400
Número CAS: 1956322-51-2