Print…
4-Chlorobenzo[c][1,2,5]thiadiazole 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR500034-1G OR500034-250MG
APOSOR500034-1GEA 0 EUR
APOSOR500034-1G APOSOR500034-250MG
4-Chlorobenzo[c][1,2,5]thiadiazole 95+%
4-Chlorobenzo[c][1,2,5]thiadiazole
Fórmula: C₆H₃ClN₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD17168971
Número CAS: 2207-28-5