Print…
6-Amino-7-bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR500032-100MG OR500032-250MG
APOSOR500032-100MGEA 0 EUR
APOSOR500032-100MG APOSOR500032-250MG
6-Amino-7-bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 95+%
6-Amino-7-bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Fórmula: C₉H₈BrNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16249550
Número CAS: 681246-49-1