Print…
4-Chloro-2H-pyrazolo[4,3-c]pyridine 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR500030-1G OR500030-250MG
APOSOR500030-1GEA 26.1 EUR
APOSOR500030-1G APOSOR500030-250MG
4-Chloro-2H-pyrazolo[4,3-c]pyridine 95+%
4-Chloro-2H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Fórmula: C₆H₄ClN₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31568525
Número CAS: 1821250-10-5