Print…
2-Bromo-1-(4-chloro-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)ethanone 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR500028-1G OR500028-250MG
APOSOR500028-1GEA 328 EUR
APOSOR500028-1G APOSOR500028-250MG
2-Bromo-1-(4-chloro-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)ethanone 97%
2-Bromo-1-(4-chloro-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)ethanone
Fórmula: C₆H₆BrClN₂O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD30502621
Número CAS: 2068151-92-6