2-Bromo-4-methylthiazole-5-carbaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
OR500026-1G
OR500026-250MG
APOSOR500026-1GEA
0
EUR
APOSOR500026-1G
APOSOR500026-250MG
2-Bromo-4-methylthiazole-5-carbaldehyde 95%
2-Bromo-4-methylthiazole-5-carbaldehyde
Fórmula:
C₅H₄BrNOS Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD22041605 Número CAS: 933720-87-7 |