Print…
5-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR500020-250MG OR500020-5G
APOSOR500020-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR500020-250MG APOSOR500020-5G
5-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine 97%
5-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine
Fórmula: C₅H₅ClN₂S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00489773
Número CAS: 38275-42-2