Print…
1-(2-Bromopyridin-4-yl)ethanone 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR500017-1G OR500017-250MG
APOSOR500017-1GEA 0 EUR
APOSOR500017-1G APOSOR500017-250MG
1-(2-Bromopyridin-4-yl)ethanone 95+%
1-(2-Bromopyridin-4-yl)ethanone
Fórmula: C₇H₆BrNO
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07367876
Número CAS: 864674-02-2