Print…
3-Bromo-4-chloro-5-methylpyridine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR500016-1G OR500016-250MG
APOSOR500016-1GEA 451 EUR
APOSOR500016-1G APOSOR500016-250MG
3-Bromo-4-chloro-5-methylpyridine 95%
3-Bromo-4-chloro-5-methylpyridine
Fórmula: C₆H₅BrClN
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD18415475
Número CAS: 1261786-46-2